Merck
GF67253306
Polyetheretherketone
(PEEK), monofilament, diam. 0.45 mm, L 20 m, condition type c, additive free
別名:
EK305945
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥125,000
¥125,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥125,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥125,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
monofilament
メーカー/製品名
Goodfellow 672-533-06
L
20 m
直径
0.45 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)