安全性情報
GF24889562
Platinum/Iridium
wire, Pt 90%/Ir10%, 0.25 mm diameter, length 0.5 m, temper annealed
別名:
PT025141
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥84,330
¥84,330
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥84,330
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥84,330
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 248-895-62
L
0.5 m
直径
0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF24889562-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)