Merck
GF89509887
白金-イリジウム合金、Pt90Ir10
50mm rod, 2.0mm diameter, as drawn
別名:
PT027910
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥211,900
¥211,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥211,900
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥211,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 895-098-87
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. I plan to machine the electrodes (2mm L) out of this rod. Is this rod perfectly straight?
    1 回答
    1. These items are released as straight rods and shipped in protective packaging. Testing for perfect straightness or linearity has not been performed.