安全性情報
GF65381160
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 150 x 150mm, 0.50mm thickness, as rolled
別名:
CO153050
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥72,640
¥72,640
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥72,640
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
¥72,640
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 653-811-60
サイズ×厚み
150x150 mm × 0.50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF65381160-1EA:
GF65381160-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)