安全性情報
GF61179217
テルル
lump, 25 mm max. lump size, weight 200 g, high purity 99.999%
別名:
TE006100
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥158,500
¥158,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥158,500
About This Item
UNSPSCコード:
12141913
NACRES:
NA.23
¥158,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.999%
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 611-792-17
重量
200 g
塊最大サイズ
25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF61179217-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)