Merck
GF60401337
powder, 1-6 μm mean particle size, weight 500 g, purity 98%
別名:
FE006045
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥81,590
¥81,590
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥81,590
About This Item
化学式:
Fe
CAS番号:
分子量:
55.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141721
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥81,590
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 604-013-37
抵抗性
9.71 μΩ-cm
重量
500 g
平均粒径
1-6 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI Key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
鉄 powder, max. particle size 60 micron, weight 1000 g, purity 99.+%
GF47660418
鉄 NIST® SRM® 937
NIST937