Merck
GF58762570
Polyethersulfone
(PES), rod, diam. 25.4 mm, L 1200 mm
別名:
SU307925
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥250,200
¥250,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥250,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥250,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 587-625-70
L
1200 mm
直径
25.4 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)