安全性情報
GF79345389
Stainless steel - AISI 420
sheet, thickness 0.5 mm, Fe86.7%/Cr13.0%/C 0.3%, size 200 × 200 mm
別名:
FK113050
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥53,800
¥53,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥53,800
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥53,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 793-453-89
サイズ
200 × 200 mm
厚さ
0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF79345389-5EA:
GF79345389-1EA:
GF79345389-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)