Merck
GF57708838
ポリテトラフルオロエチレン
(PTFE), film, thickness 0.25 mm, L 0.5 m
別名:
FP301350
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥46,270
¥46,270
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥46,270
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥46,270
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 577-088-38
L
0.5 m
厚さ
0.25 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)