This product is supplied as a foil. The quantity of -4EA will equate to 4 pieces of foil that are 150mm x 150mm.
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
99% trace metals basis
フォーム
foil
自己発火温度
1400 °F
抵抗性
2.6548 μΩ-cm
厚さ
8 μm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
密度
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Al]
InChI
1S/Al
InChI Key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
数量
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
733369-BULK:
733369-4EA:4548173999449
733369-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
コンビナトリアル材料科学は、系統的な探索を通じて画期的な材料を特定し、材料発見を支援します。
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.