The foil sheet is 25×50 mm with an approximate weight of 11 grams.
サイズを選択してください
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
foil
抵抗性
1.673 μΩ-cm, 20°C
厚さ
1.0 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI Key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
266744-88G:
266744-VAR:
266744-1EA-PW:
266744-11G:
266744-1EA:
266744-88G-PW:
266744-11G-PW:
266744-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
コンビナトリアル材料科学は、系統的な探索を通じて画期的な材料を特定し、材料発見を支援します。