Merck
GF62302531
アルミナ
powder, 0.1 max. part. size (micron), weight 20 g, condition 99.99% gamma alumina powder.
別名:
AL606022
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99.99%
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 623-025-31
重量
20 g
部分最大サイズ
0.1 (micron)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF62302531-1EA:
試験成績書(COA)