安全性情報
GF41348864
アルミナ
powder, max. particle size 0.1 micron, weight 200 g, condition 99.99% gamma alumina powder.
別名:
AL606022
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥43,530
¥43,530
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥43,530
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
¥43,530
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99.99%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 413-488-64
重量
200 g
部分最大サイズ
0.1 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF41348864-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)