GF52445336
別名:
SI617920
1 of 10
Sigma-Aldrich
182702
ポリ(ビニリデンフルオリド)
339741
硫酸
928054
Multiwalled carbon nanotubes
GF26072849
Quartz - fused
750522
カーボン・ナノチューブ、単層
494682
酸化インジウムスズ
Supelco
1.12080
GF18617643
ベリリウム
427152
Millipore
1.17103
MAS-100 VF®
rod
Goodfellow 524-453-36
500 mm
2.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
エネルギー材料
酸化物・セラミックス
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.