Merck
GF51783318
ニッケル
crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 47mm
別名:
NI008625
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥28,490
¥28,490
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥28,490
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ni
CAS番号:
分子量:
58.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
41122203
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥28,490
出荷予定日2025年4月13日
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 1
メーカー/製品名
Goodfellow 517-833-18
抵抗性
6.97 μΩ-cm, 20°C
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
密度
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI Key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF51783318-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)