Merck
GF50814873
Silicon carbide
fiber, tex number 209, length 50 m, filament diameter 0.015mm
別名:
SI675721
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥75,480
¥75,480
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥75,480
About This Item
UNSPSCコード:
11101521
NACRES:
NA.23
¥75,480
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
fibers
メーカー/製品名
Goodfellow 508-148-73
L
50 m
直径
0.015 mm , filament diameter
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)