Merck
594911
Sigma-Aldrich
炭化ケイ素
nanopowder, <100 nm particle size
別名:
Carbon silicide, Carborundum, Methanidylidynesilanylium, Silicon monocarbide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥124,000
250 G
¥212,000
¥124,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥124,000
250 G
¥212,000
About This Item
化学式:
SiC
CAS番号:
分子量:
40.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥124,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
nanopowder
品質水準
表面積
70-90 m2/g
粒径
<100 nm
mp
2700 °C (lit.)
密度
3.22 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
0.069 g/cm3
SMILES記法
[C-]#[Si+]
InChI
1S/CSi/c1-2
InChI Key
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
炭化ケイ素(SiC)は別名カーボランダムとも呼ばれ、ケイ素と炭素で構成される硬質耐火セラミック材料で、極めて優れた機械的および熱的安定性を示します。本製品は、粒径 100 nm 未満、比表面積 70 ~ 90 m2/g の SiC ナノパウダーです。当社の製品は主にβ相で構成されており、約 3 ~ 15 % が非晶質構造となっています。 モース硬度 9.5 の炭化ケイ素は最も硬い材料のひとつであり、そのナノパウダーは研磨や研削用の研磨剤の製造や、耐摩耗性の高いコーティングや複合材料として有用です。SiC ナノ粒子は、バイオサイエンスや臨床診断用のセンサーやイメージングナノプローブとしても研究されています。
アプリケーション
  • Overview of silicon carbide power devices:この資料は、パワーデバイスにおける炭化ケイ素(SiC)の特徴および用途の包括的な概説を提供し、高電圧の取り扱いおよび効率における従来のシリコンデバイスに対する利点について議論しています(Choi, 2016)。
物理的形状
主にベ-タ相(3-15%非晶質)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
594911-VAR:
594911-100G:4548173944524
594911-250G:4548173944531
594911-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Silicon carbide powder, max. particle size 75 micron, weight 200&#160;g, purity 98.7%
GF19379920
Silicon carbide
ケイ素 nanopowder, &lt;100&#160;nm particle size (TEM), &#8805;98% trace metals basis
Sigma-Aldrich
633097
ケイ素
Silicon carbide powder, max. particle size 75 micron, weight 500&#160;g, purity 98.7%
GF22490423
Silicon carbide
Mengning Ding et al.
ACS applied materials & interfaces, 5(6), 1928-1936 (2013-02-23)
A simple and scalable synthetic strategy was developed for the fabrication of one-dimensional SiC nanostructures-nanorods and nanowires. Thin sheets of single-walled carbon nanotubes (SWNTs) were prepared by vacuum filtration and were washed repeatedly with sodium silicate (Na2SiO3) solution. The resulting
Roberto Verucchi et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(42), 17400-17403 (2012-10-13)
Silicon carbide (SiC) has unique chemical, physical, and mechanical properties. A factor strongly limiting SiC-based technologies is the high-temperature synthesis. In this work, we provide unprecedented experimental and theoretical evidence of 3C-SiC epitaxy on silicon at room temperature by using
Width-tunable graphene nanoribbons on a SiC substrate with a controlled step height.
Qingsong Huang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 25(8), 1144-1148 (2012-12-13)
Tae-Eon Kim et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3307-3312 (2013-07-19)
Polycabosilane (PCS) could be spun to form fiber web by electrospinning PCS solution in 30% dimethylformide (DMF)/toluene solvent at 25 kV. The electrospun web is stabilized at 200 degrees C for 1 hour to connect fibers by softening PCS webs
Martial Hamon et al.
EuroIntervention : journal of EuroPCR in collaboration with the Working Group on Interventional Cardiology of the European Society of Cardiology, 8(9), 1006-1011 (2013-01-24)
To report the four-month and nine-month angiographic results as well as one-year clinical follow-up from the first-in-man study with the silicon carbide and sirolimus-eluting bioabsorbable polymer (poly-L-lactic acid (PLLA) polymer) -coated cobalt-chromium Orsiro stent. A group of 30 patients with
資料
Composite materials with micron scale reinforcements offer tailored properties for various applications.
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
より広い用途のためのLEDベースのダウンコンバージョンを含め、3つのアプローチが白色光を生成する。
質問
1–7/7 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. How is Silicon carbide, Product 594911, synthesized?
    1 回答
    1. Conventionally, silicon carbide is prepared using the Acheson process. Specifically, the supplier of these silicon carbide nanoparticles considers the method of manufacturing proprietary.
      役に立ちましたか?
  4. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 回答
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      役に立ちましたか?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  6. I am interested in other types of nanoparticles. What does Sigma-Aldrich offer for my application?
    1 回答
    1. Sigma-Aldrich offers a variety of nanoparticles (both as powders and as dispersions), organized in the Online Product Catalog by element.
      役に立ちましたか?
  7. Does Silicon carbide, Product 594911, have any surface modification?
    1 回答
    1. According to the supplier, the surface of these silicon carbide nanoparticles are not modified in any way. The material consists solely of silicon and carbon.