Merck
GF49000193
Polypropylene
(PP), granule, 5 mm nominal granule size, weight 2 kg, condition homopolymer
別名:
PP306312
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥58,540
¥58,540
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥58,540
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥58,540
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
granular
メーカー/製品名
Goodfellow 490-001-93
重量
2 kg
公称顆粒サイズ
5 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)