Merck
GF01754366
Polypropylene
(PP), granule, 4 mm nominal granule size, weight 200 g, condition isotactic
別名:
PP306315
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥51,280
¥51,280
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥51,280
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥51,280
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
granular
メーカー/製品名
Goodfellow 017-543-66
重量
200 g
公称顆粒サイズ
4 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)