Merck
Z740582
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 1000 mL, subdivision, 50 mL (graduations: 50-1000 mL)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
24 EA
¥45,100
¥45,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
24 EA
¥45,100
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
¥45,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
物質
borosilicate glass
特徴
subdivision 50 mL (graduations: 50-1000 mL)
包装
pkg of 24 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
その他情報
Browse all glass beakers
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)