GF47815667
別名:
ES303015
1 of 10
GF81827781
Polyethylene Terephthalate
USP
1546900
ポリエチレンテレフタラート
Sigma-Aldrich
08602
ニゲロース
925195
Niobium Aluminum Carbide MAX phase
465151
ビス(2-ヒドロキシエチル)テレフタラート
GF14511215
ポリエチレンテレフタレート
GF59932996
Polyethylene - High Density
910740
Titanium aluminium carbide 312
185361
テレフタル酸
GF99278713
sheet
Goodfellow 478-156-67
300 × 300 mm
1.5 mm
Electronic Materials
Specialty & Smart Polymers
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.