表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
10 mg | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥43,600 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11
CAS番号:
分子量:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
color
white
storage temp.
room temp
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)8(18)12(22-3)23-10-6(16)4(2-14)21-11(20)9(10)19/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8-,9-,10+,11?,12-/m1/s1
InChI key
QIGJYVCQYDKYDW-NSYYTRPSSA-N
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥99.0% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form solid | form - | form - | form - |
| storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| color white | color - | color - | color - |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
08602-BULK: + 08602-10MG: + 08602-VAR:
jan