GF47693122
別名:
ZN006021
GF47693122-1EA
¥50,170
1 of 10
GF51714772
亜鉛
Sigma-Aldrich
324930
GF20413718
544906
酸化亜鉛
GF03217823
96454
578002
Supelco
1.08789
Zinc
GF67222111
GF87420089
1 mmHg ( 487 °C)
powder
Goodfellow 476-931-22
5.8 μΩ-cm, 20°C
200 g
5 μm
907 °C (lit.)
420 °C (lit.)
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
[Zn]
1S/Zn
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
エネルギー材料
高純度金属・合金
Danger
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Pyr. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 1
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2
Not applicable
第2類:可燃性固体 金属粉末 危険等級III 第二種可燃性固体
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
GF47693122-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.