GF47027112
別名:
MG010350
1 of 10
Millipore
ZTC18S
ZipTip® Pipette Tips
Sigma-Aldrich
225959
マグネシウムブロミド エチルエーテラート
360074
臭化マグネシウム
GF45838985
金
429414
塩化インジウム(III)
676829
Reagent Alcohol
413666
ヨウ化インジウム(III)
203602
ヨウ化鉛(II)
792071
Spiro-MeOTAD
276855
ジメチルスルホキシド
foil
Goodfellow 470-271-12
100 mm × 100 mm × 1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
High-Purity Metals & Alloys
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.