GF45958078
別名:
BI036100
GF45958078-1EA
¥41,010
1 of 10
Sigma-Aldrich
267961
ヒ素
370959
リグニン、アルカリ
428043
ポリエチレン
GF24773665
Bismuth/Tin
495425
ガリウム-インジウム共晶
265365
カドミウム
NIST994
ガリウム
BCR356
ZnAl4Cu1 (trace elements)
471003
GF94495214
lumps
Goodfellow 459-580-78
50 g
100 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.