安全性情報
GF24773665
Bismuth/Tin
lump, Bi 58%/Sn 42%, 100 mm max. lump size, weight 1000 g, condition ingot
別名:
BI116100
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥100,200
¥100,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥100,200
About This Item
UNSPSCコード:
12141706
NACRES:
NA.23
¥100,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 247-736-65
重量
1000 g
塊最大サイズ
100 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF24773665-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)