Merck
GF45431647
セレン
lump, 3 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.999%
別名:
SE006110
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Se
CAS番号:
分子量:
78.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141910
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
gray
アッセイ
99.999%
形状
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 454-316-47
抵抗性
1.2 μΩ-cm, 0°C
重量
50 g
塊最大サイズ
3 mm
bp
684.9 °C (lit.)
mp
217 °C (lit.)
密度
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Se]
InChI
1S/Se
InChI Key
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF45431647-1EA:4548173369600
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
セレン pellets, <5 mm particle size, ≥99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
204307
セレン
セレン powder, −100 mesh, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
229865
セレン