Merck
GF42826541
Yttrium oxide
sheet, thickness 3.0 mm, 10 mm diameter
別名:
Y 603030
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.23
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 428-265-41
直径
10 mm
10 mm
厚さ
3.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)