Merck
GF41304899
アルミニウム
powder, max. particle size 15 micron, weight 100 g, purity 99%
別名:
AL006038
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥53,090
¥53,090
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥53,090
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Al
CAS番号:
分子量:
26.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141702
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥53,090
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
powder
自己発火温度
1400 °F
メーカー/製品名
Goodfellow 413-048-99
抵抗性
2.6548 μΩ-cm
重量
100 g
部分最大サイズ
15 μm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
密度
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Al]
InChI
1S/Al
InChI Key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF41304899-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
アルミニウム powder, 400 max. part. size (micron), purity 99.5%, weight 100 g
GF78813489
アルミニウム
アルミニウム powder, max. particle size 60 micron, weight 100 g, purity 99.9%
GF48562465
アルミニウム
アルミニウム powder, 60 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99.9%
GF95119847
アルミニウム
アルミニウム powder, 25 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
GF64285689
アルミニウム
アルミニウム powder, max. particle size 125 micron, weight 1000 g, purity 99.5%
GF23389454
アルミニウム