GF40448459
別名:
CV313010
1 of 10
Sigma-Aldrich
81388
ポリ塩化ビニル
GF39501817
タングステン
GF14511215
ポリエチレンテレフタレート
USP
1546900
ポリエチレンテレフタラート
428116
ポリプロピレン
P2600000
434272
ポリエチレン
38534
ポリ乳酸
428043
Supelco
81392
sheet
Goodfellow 404-484-59
150 × 150 mm
1 mm
clear
Electronic Materials
Specialty & Smart Polymers
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.