GF39596619
別名:
FV321050
1 of 10
GF28171852
Tetrafluoroethylene-Perfluoro(alkoxy vinyl ether)
Sigma-Aldrich
IDE100D
Interdigitated Chip
LB1
ラテックスビーズ、ポリスチレン
GF29864649
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
778095
銀ナノワイヤ
703192
酸化インジウムすずコートガラススライド、正方形
227056
N,N-ジメチルホルムアミド
Supelco
81367
ポリウレタン
GF01026100
GF92732687
クロム
film
Goodfellow 395-966-19
300 × 300 mm
0.052 mm
エレクトロニクス材料
特殊・スマートポリマー
11 - Combustible Solids
WGK 3
GF39596619-2EA: GF39596619-1EA: GF39596619-5EA: GF39596619-10EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.