Merck
GF38624058
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.0035 mm, L 5 m, coil width 490 mm
別名:
ES301035
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥118,900
¥118,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥118,900
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥118,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 386-240-58
L
5 m
コイル幅
490 mm
厚さ
0.0035 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)