GF33493743
別名:
AG065120
GF33493743-1EA
¥45,870
1 of 10
GF92851162
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
GF07146525
GF18004823
Tinned copper alloy, CuSn
Sigma-Aldrich
267724
ジルコニウム
267074
ニッケル
774081
銅
305812
チタン
GF21808661
356956
スズ
326429
wire
Goodfellow 334-937-43
10 m × 0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Silver Compounds
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.