Merck
GF13888996
Silver/Copper
wire, Ag 72%/Cu 28%, 1.0 mm diameter, length 2 m, temper as drawn
別名:
AG065160
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 138-889-96
L
2 m
直径
1.0 mm