Merck
GF32364536
インジウム
wire reel, 1m, diameter 1.0mm, as drawn, 99.999%
別名:
インジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥73,260
¥73,260
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥73,260
About This Item
実験式(ヒル表記法):
In
CAS番号:
分子量:
114.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141719
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥73,260
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99.999%
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 323-645-36
抵抗性
8.37 μΩ-cm
L ×直径
1 m × 1.0 mm
mp
156.6 °C (lit.)
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[In]
InChI
1S/In
InChI Key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[Scintigraphy with indium 111-labeled blood platelets].
C Kessler et al.
Deutsche medizinische Wochenschrift (1946), 109(48), 1853-1859 (1984-11-30)
Indium-111 imaging in osteomyelitis and neuroarthropathy. Review and case report.
L M Techner et al.
Journal of the American Podiatric Medical Association, 76(1), 23-29 (1986-01-01)
[Use of 113m Indium as marker of compounds in the scintigraphy of the brain, lungs, liver, spleen, kidneys, placenta and heart].
A Mikolajków et al.
Polski tygodnik lekarski (Warsaw, Poland : 1960), 28(31), 1200-1201 (1973-07-30)
The significance of chromosomal aberrations in indium-111-labeled lymphocytes.
M L Thakur et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 25(8), 922-927 (1984-08-01)
Thrombus imaging with indium-111 platelets.
W J Powers et al.
Seminars in thrombosis and hemostasis, 9(2), 115-131 (1983-04-01)