Merck
GF31954866
ロジウム
foil, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.9%
別名:
RH000200
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥318,600
¥318,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥318,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Rh
CAS番号:
分子量:
102.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141738
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥318,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.9%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 319-548-66
抵抗性
4.33 μΩ-cm, 20°C
サイズ
25 × 25 mm
厚さ
0.025 mm
bp
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
密度
12.41 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChI Key
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)