Merck
GF31734042
ケイ素
lump, 5 mm max. lump size, weight 200 g, purity 99.99%
別名:
SI006103
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥115,800
¥115,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥115,800
About This Item
化学式:
Si
CAS番号:
分子量:
28.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141911
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥115,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.99%
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 317-340-42
重量
200 g
塊最大サイズ
5 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
密度
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Si]
InChI
1S/Si
InChI Key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF31734042-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)