安全性情報
GF27313679
Nickel/Cobalt
powder, Ni 97%/Co 3%, max. particle size 150 micron, weight 50 g, condition gas atomized
別名:
NE296010
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥164,300
¥164,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥164,300
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥164,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 273-136-79
重量
50 g
部分最大サイズ
150 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF27313679-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)