Merck
GF23358078
Titanium/Aluminum/Vanadium
powder, Ti 90%/Al 6%/V 4%, max. particle size 200 micron, weight 200 g, min. particle size 150 micron
別名:
TI016015
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥130,500
¥130,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥130,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
¥130,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 233-580-78
重量
200 g
部分最大サイズ
200 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)