安全性情報
GF23133901
Silver chloride
powder, max. particle size 150 micron, weight 50 g
別名:
AG506010
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥130,500
¥130,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥130,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥130,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 231-339-01
重量
50 g
部分最大サイズ
150 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
GF23133901-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)