GF18374238
別名:
PT008710
GF18374238-1EA
¥174,000
1 of 10
Sigma-Aldrich
929883
Platinum (Pt) Mesh Electrode
298093
白金
GF35021023
GF38206256
298107
267228
GF01162303
GF96779772
327492
GF29736692
銀
mesh
Goodfellow 183-742-38
10.6 μΩ-cm, 20°C
0.25 mm
50 × 50 mm
3827 °C (lit.)
1772 °C (lit.)
21.45 g/cm3 (lit.)
[Pt]
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
エネルギー材料
高純度金属・合金
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
GF18374238-1EA: GF18374238-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.