アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
gauze
抵抗性
10.6 μΩ-cm, 20°C
粒径
52 mesh
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
密度
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
数量
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
298107-VAR:
298107-1.7G-PW:
298107-425MG-PW:
298107-425MG:4548173958392
298107-1.9G:
298107-BULK:
298107-1.7G:4548173958385
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
ポリオール法を用いた、さまざまな構造形態の貴金属ナノ構造体の合成について、ワシントン大学のYounan Xia教授に解説していただきました。
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.