Merck
267228
Sigma-Aldrich
白金
wire, diam. 0.5 mm, 99.9% trace metals basis
別名:
白金るつぼ, 白金元素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Pt
CAS番号:
分子量:
195.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141734
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
wire
抵抗性
10.6 μΩ-cm, 20°C
直径
0.5 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
密度
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
白金(Pt)は、延性が高く、可鍛性であり、非反応性の金属です。耐食性であり、高温で安定性を示します。塩酸および硝酸に耐性ですが、熱した王水には速やかに溶解し、塩化白金酸を生成します。
アプリケーション
白金線は、以下のとおり主に電極として使用されています。
  • アンモニア量を測定する、フロー電池の補助電極
  • シリコンウエハー上で培養したニューロンの光伝導性の刺激を検出する電極。
  • イオン移動のため電気泳動槽内に電流を供給する電極。
さらに、白金線は以下の用途に使用される場合があります:
  • ボルタンメトリーの微小電極-指示電極
  • 血管塞栓剤
  • 白金線電極を用いた過酸化水素のクロノポテンショメトリーの研究、または
  • ガス検知機器。
数量
1 g = 25 cm;4 g = 100 cm
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
267228-BULK:
267228-1G:
267228-4G:
267228-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
白金 wire, diam. 0.127 mm, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
267163
白金
白金 wire reel, 0.2m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.99+%
GF32643154
白金
白金 wire, diam. 0.25 mm, thermocouple grade
Sigma-Aldrich
373265
白金
白金 wire, diam. 0.10 mm, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
357367
白金
白金 wire, 0.38 mm diameter, length 0.1 m, purity 99.99%
GF50759163
白金
白金 wire, diam. 0.20 mm, ≥99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
357359
白金
金 wire, diam. 0.5 mm, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
349313
白金 wire reel, 0.05m, diameter 1.0mm, annealed, may be used as one component of a thermocouple, 99.99%
GF43288487
白金
銀 wire, diam. 0.5 mm, ≥99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
265586
Karl Crowley et al.
The Analyst, 133(3), 391-399 (2008-02-27)
A sensor for the amperometric detection of aqueous ammonia was fabricated using the inkjet printing of dodecylbenzene sulfonate (DBSA)-doped polyaniline nanoparticles (nanoPANI) onto a screen-printed carbon paste electrode. The combination of the environmentally inert, aqueous nanoparticle dispersion with the inkjet
Voltammetry with Stationary Microelectrodes of Platinum Wire.
Laitinen HA and Kolthoff IM
The Journal of Physical Chemistry, 45(7), 1061-1079 (1941)
Loris De Cecco et al.
PloS one, 8(3), e58849-e58849 (2013-03-14)
We recently reported that peritumoral CpG-ODN treatment, activating TLR-9 expressing cells in tumor microenvironment, induces modulation of genes involved in DNA repair and sensitizes cancer cells to DNA-damaging cisplatin treatment. Here, we investigated whether this treatment induces modulation of miRNAs
Yuan Xiong et al.
Organic letters, 15(8), 1962-1965 (2013-04-12)
Metal-mediated rearrangements of 3-alkynyl flavone ethers are reported. The overall process involves 5-endo enyne cyclization to a platinum-containing spiro-oxocarbenium intermediate which may be trapped with methanol to produce spirodihydrofurans or further rearranged to afford either allenyl chromanediones or benzofuranones.
Wei Sun et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 33(4), 1907-1913 (2013-03-19)
In this paper a platinum (Pt) nanoparticle decorated graphene (GR) nanosheet was synthesized and used for the investigation on direct electrochemistry of myoglobin (Mb). By integrating GR-Pt nanocomposite with Mb on the surface of carbon ionic liquid electrode (CILE), a