Merck
GF17444426
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
500mm tube, 1.5mm outside diameter, 0.18mm wall thickness, 1.14mm inside diameter
別名:
CU137300
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥43,930
¥43,930
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥43,930
About This Item
UNSPSCコード:
31152304
NACRES:
NA.23
¥43,930
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 174-444-26
L × 厚み
500 mm × 0.18 mm
外径 × 内径
1.5 mm × 1.14 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)