GF17325356
別名:
ZR536010
GF17325356-1EA
¥154,300
1 of 10
GF92938607
Zirconium nitride
Sigma-Aldrich
336173
Tantalum boride (1:2)
GF42860516
Zirconium carbide
745847
Vanadium(IV) carbide
230693
酸化ジルコニウム(IV)
336289
ホウ化チタン
403296
ジルコニウム
GF72398931
Zamak 410 - zinc/aluminum/copper/magnesium
GF84827537
Nitinol
GF67484346
Cobalt-chromium-tungsten-nickel-iron-manganese alloy, Co50Cr20W15Ni10Fe3Mn2
99%
powder
Goodfellow 173-253-56
100 g
45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
エネルギー材料
酸化物・セラミックス
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
GF17325356-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 2
413801
酢酸ジルコニウム 溶液
647640
塩化ジルコニウム(IV)