GF92938607
別名:
ZR536010
GF92938607-1EA
¥103,700
1 of 10
GF17325356
Zirconium nitride
Sigma-Aldrich
230693
酸化ジルコニウム(IV)
GF42860516
Zirconium carbide
934704
Sodium manganese oxide
336173
Tantalum boride (1:2)
Millipore
SLGVX13
Millex™ PVDF syringe filter
266647
コバルト
182702
ポリ(ビニリデンフルオリド)
Supelco
1.00808
Titanium(IV) oxide
Z740469
MICROGARD™ 2000 coveralls for protection from infective agent
99%
powder
Goodfellow 929-386-07
50 g
45 (micron)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
酸化物・セラミックス
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
GF92938607-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.