安全性情報
GF17213958
窒化ホウ素
sheet, thickness 1.0 mm, 13 mm diameter, condition hot-pressed
別名:
B 603175
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥66,270
¥66,270
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥66,270
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥66,270
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 172-139-58
直径
13 mm
13 mm
厚さ
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF17213958-1EA:
GF17213958-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)