安全性情報
GF12567786
Nickel-iron alloy, Ni70Fe30
100m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.0035mm insulation thickness, polyimide insulation
別名:
NJ125825
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥95,700
¥95,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥95,700
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
¥95,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
polyimide insulation
フォーム
wire (insulated)
メーカー/製品名
Goodfellow 125-677-86
L
100 m
コンダクタ直径
0.025 mm
絶縁体厚
0.0035 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF12567786-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)