GF11772851
別名:
MG000160
GF11772851-1EA
¥699,600
出荷予定日2025年5月25日
1 of 10
Sigma-Aldrich
254126
マグネシウム
13103
200905
13112
GF94941759
GF69524422
B9300
ベンゾフェノン
Supelco
1.09535
pH-indicator strips pH 0 - 14 Universal indicator
Z220418
Cold-trap for isothermic evaporation
20600-U
ORBO™ 1000 前処理済みスモール PUF プラグ、交換用
1 mmHg ( 621 °C)
99.9%
foil
950 °F
Goodfellow 117-728-51
4.46 μΩ-cm, 20°C
100 × 100 mm
0.01 mm
1090 °C (lit.)
648 °C (lit.)
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
[Mg]
1S/Mg
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
エネルギー材料
高純度金属・合金
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
GF11772851-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.