安全性情報
GF10716083
Iron boride
powder, max. particle size 500 micron, weight 100 g
別名:
FF506010
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥135,600
¥135,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥135,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥135,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 107-160-83
重量
100 g
部分最大サイズ
500 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
GF10716083-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)